Läs mer
7-Methoxy-1-naphthalenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Methoxy-1-naphthalenol |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O2/c1-13-9-6-5-8-3-2-4-11(12)10(8)7-9/h2-7,12H,1H3 |
| Formel vikt | 174.0681 |