Läs mer
7-Methoxy-1-tetralone, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11358156
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358156 1 g 1g
11368156 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358156 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15130.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6836-19-7
Molekylformel C11H12O2
Molekylvikt (g/mol) 176.215
MDL-nummer MFCD00001696
InChI-nyckel GABLTKRIYDNDIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-methoxy-1-tetralone, 7-methoxyl-1-tetralone, 7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 7-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-7-methoxy, 7-methoxytetralin-1-one, 3,4-dihydro-7-methoxy-1 2h-naphthalenone, 7-methoxy-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 7-methoxytetralone, 7-methoxy-tetralone
PubChem CID 81276
IUPAC-namn 7-metoxi-3,4-dihydro-2H-naftalen-1-on
LEDER COC1=CC2=C(CCCC2=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Methoxy-1-tetralone
Smältpunkt 59°C to 63°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2208389
Formel vikt 176.22
Procent renhet 99%