Läs mer
7-metoxi-1-tetralon, TRC
Produktkod. 30475936
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30475936 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30475936 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2687002.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Methoxy-1-tetralone
CAS 6836-19-7
Molekylformel C11 H12 O2
Kvantitet 2.5 g
Synonym 1(2H)-Naphthalenone','3,4-dihydro-7-methoxy-, 3,4-Dihydro-7-methoxy-1(2H)-naphthalenone, 7-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenone, 7-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-oxonaphthalene, 7-Methoxy-1-tetralone, 7-Methoxy-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, 7-Methoxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one, 7-Methoxy-α-tetralone, 7-Methoxytetralin-1-one, 7-Methoxytetralone, NSC 97611
InChI formel InChI=1S/C11H12O2/c1-13-9-6-5-8-3-2-4-11(12)10(8)7-9/h5-7H,2-4H2,1H3
LEDER COc1ccc2CCCC(=O)c2c1
IUPAC-namn 7-metoxi-3,4-dihydro-2H-nafthalen-1-ett
Molekylvikt (g/mol) 176.21
Formel vikt 176.0837