Läs mer
7-metoxi-2,2,4-trimetyl-1,2-dihydroquinolin (>90 %), TRC
Produktkod. 30480936
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30480936 1 g
1 options
Produktkod. 30480936 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2711021G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Methoxy-2,2,4-trimethyl-1,2-dihydroquinoline
CAS 1810-74-8
Molekylformel C13 H17 N O
Kvantitet 1 g
Synonym 1,2-Dihydro-7-methoxy-2,2,4-trimethylquinoline, 2,2,4-Trimethyl-7-methoxy-1,2-dihydroquinoline
InChI formel InChI=1S/C13H17NO/c1-9-8-13(2,3)14-12-7-10(15-4)5-6-11(9)12/h5-8,14H,1-4H3
LEDER COc1ccc2C(=CC(C)(C)Nc2c1)C
IUPAC-namn 7-metoxi-2,2,4-trimetyl-1H-kinolin
Molekylvikt (g/mol) 203.28
Formel vikt 203.131