missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

7-Methoxy-2,2-dimethyl-4-oxo-4H-1,3-benzodioxin-5-yl Triflate, TRC

Produktkod. 30451843
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30451843 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30451843 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT790530250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 7-Methoxy-2,2-dimethyl-4-oxo-4H-1,3-benzodioxin-5-yl Triflate
CAS 532394-17-5
Molekylformel C12H11F3O7S
Kvantitet 250 mg
Synonym Trifluoromethanesulfonic Acid 7-Methoxy-2,2-Dimethyl-4-Oxo-4H-1,3-Benzodioxin-5-Yl Ester
InChI formel InChI=1S/C12H11F3O7S/c1-11(2)20-7-4-6(19-3)5-8(9(7)10(16)21-11)22-23(17,18)12(13,14)15/h4-5H,1-3H3
LEDER COc1cc(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)c2C(=O)OC(C)(C)Oc2c1
IUPAC-namn (7-methoxy-2,2-dimethyl-4-oxo-1,3-benzodioxin-5-yl) trifluoromethanesulfonate
Molekylvikt (g/mol) 356.27
Formel vikt 356.0178
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.