Läs mer
7-Methoxy-2-naphthol, 97%
Produktkod. 10106197 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10106197 5 g Glass bottle 5g
10689389 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10106197 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 428870050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5060-82-2 | C11H10O2 | 174.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5060-82-2
Molekylformel C11H10O2
Molekylvikt (g/mol) 174.20
MDL-nummer MFCD00075494
InChI-nyckel UNFNRIIETORURP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-methoxy-2-naphthol, 2-naphthalenol, 7-methoxy, 7-methoxy-2-naphthalenol, pubchem16354, 7-methoxy-beta-naphthol, acmc-1bnbv, 7-methoxy-naphthalen-2-ol, 7-methyloxy-2-naphthalenol, 2-hydroxy-7-methoxynaphthalene
PubChem CID 853173
IUPAC-namn 7-methoxynaphthalen-2-ol
LEDER COC1=CC=C2C=CC(O)=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Methoxy-2-naphthol
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 116.0°C to 119.0°C
Färg White to Brown
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 174.2
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 7-Methoxy-2-naphthol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.