Läs mer
7-metoxi-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10513883
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10513883 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
1 options
Produktkod. 10513883 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00603EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepine
CAS 2525-16-8
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C7H13NO
MDL-nummer MFCD00006938
Kvantitet 10 g
Synonym o-methylcaprolactim, caprolactim methyl ether, 2h-azepine, 3,4,5,6-tetrahydro-7-methoxy, 2-methoxy-1-azacycloheptene, o-methylhexanolactim, caprolactim-o-methyl ether, o-methylcaprolactam, 2-methoxy-4,5,6,7-tetrahydro-3h-azepine, 1-aza-2-methoxy-1-cycloheptene, .epsilon.-caprolactim ether
InChI-nyckel DNXIQMQGKSQHPC-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=NCCCCC1
IUPAC-namn 7-metoxi-3,4,5,6-tetrahydro-2H-azepin
Molekylvikt (g/mol) 127.187
PubChem CID 75657
Formel vikt 127.19
Procent renhet 97%