Läs mer
7-metoxi-3,4-dihydro-1-nafthalenyl-acetonitril, TRC
Produktkod. 30471740
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30471740 5 g
1 options
Produktkod. 30471740 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2624605G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Methoxy-3,4-dihydro-1-naphthalenyl-acetonitrile
CAS 861960-34-1
Molekylformel C13 H13 N O
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C13H13NO/c1-15-12-6-5-10-3-2-4-11(7-8-14)13(10)9-12/h4-6,9H,2-3,7H2,1H3
LEDER COc1ccc2CCC=C(CC#N)c2c1
IUPAC-namn 2-(7-metoxi-3,4-dihydronafthal-1-yl)acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 199.25
Formel vikt 199.0997