missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-Methoxy-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Methoxy-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidine |
| CAS | 88890-64-6 |
| Molekylformel | C5 H5 N5 O |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5N5O/c1-11-5-3-4(6-2-7-5)9-10-8-3/h2H,1H3,(H,6,7,8,9,10) |
| LEDER | COc1ncnc2[nH]nnc12 |
| IUPAC-namn | 7-metoxi-3H-triazolo[4,5-d]pyrimidin |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.126 |
| Formel vikt | 151.049 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?