missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

7-Methoxy-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidin, TRC

Produktkod. 30467136
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30467136 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30467136 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM407140100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 7-Methoxy-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidine
CAS 88890-64-6
Molekylformel C5 H5 N5 O
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C5H5N5O/c1-11-5-3-4(6-2-7-5)9-10-8-3/h2H,1H3,(H,6,7,8,9,10)
LEDER COc1ncnc2[nH]nnc12
IUPAC-namn 7-metoxi-3H-triazolo[4,5-d]pyrimidin
Molekylvikt (g/mol) 151.126
Formel vikt 151.049
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.