Läs mer
7-metoxi-4-metylkumarin, TRC
Produktkod. 30469635
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30469635 1 g
1 options
Produktkod. 30469635 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2637501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-7-Methoxycoumarin
CAS 2555-28-4
Molekylformel C11 H10 O3
Kvantitet 1 g
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one','7-methoxy-4-methyl-, Coumarin','7-methoxy-4-methyl- (7CI,8CI), Herniarin','4-methyl- (6CI), 7-Methoxy-4-methyl-2H-1-benzopyran-2-one, 4-Methyl-7-methoxycoumarin, 4-Methylherniarin, 4-Methylumbelliferone methyl ether, 7-Methoxy-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-Methoxy-4-methyl-chromen-2-one, 7-Methoxy-4-methylcoumarin, 7-Methyloxy-4-methylcoumarin, NSC 688805
InChI formel InChI=1S/C11H10O3/c1-7-5-11(12)14-10-6-8(13-2)3-4-9(7)10/h3-6H,1-2H3
LEDER COc1ccc2C(=CC(=O)Oc2c1)C
IUPAC-namn 7-metoxi-4-metylchromen-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 190.2
Formel vikt 190.063