Läs mer
7-Methoxy-6-[3-(morfolin-4-yl)propoxy]quinazolin-4(3H)-one, Mikromol™
Produktkod. 17949424
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17949424 25 mg
1 options
Produktkod. 17949424 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3563.020025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
7-Methoxy-6-[3-(mortolin-4-yl)propoxy]kinazolin-4(3H)-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Methoxy-6-(3-morpholin-4-ylpropoxy)quinazolin-4(3H)-one
CAS 199327-61-2
Analyt- eller komponentnamn 7-Methoxy-6-(3-morpholin-4-ylpropoxy)quinazolin-4(3H)-one
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H21 N3 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 4(3H)-Quinazolinone, 7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, 4(1H)-Quinazolinone, 7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]- (9CI), 7-Methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-4(3H)-quinazolinone, 7-Methoxy-6-(3-(morpholin-4-yl)propoxy)-3H-quinazolin-4-one, 7-Methoxy-6-(3-morpholinopropoxy)-3,4-dihydroquinazolin-4-one, 7-Methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]quinazolin-4(3H)-one, Gefitinib Imp. A (EP), Gefitinib Impurity A
InChI formel InChI=1S/C16H21N3O4/c1-21-14-10-13-12(16(20)18-11-17-13)9-15(14)23-6-2-3-19-4-7-22-8-5-19/h9-11H,2-8H2,1H3,(H,17,18,20)
LEDER COc1cc2N=CNC(=O)c2cc1OCCCN3CCOCC3
IUPAC-namn 7-metoxi-6-(3-morfolin-4-ylpropoxi)-3H-kinazolin-4-one
Molekylvikt (g/mol) 319.36
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 319,1532 g/mol