Läs mer
7-Metoxi-6-(3-morfolin-4-ylpropoxy)quinazolin-4(3H)-one, TRC
Produktkod. 30138499
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138499 250 mg
30136558 100 mg
30006433 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138499 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM264670250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 199327-61-2
Molekylformel C16 H21 N3 O4
Molekylvikt (g/mol) 319.36
Synonym 4(3H)-Quinazolinone, 7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-, 4(1H)-Quinazolinone, 7-methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]- (9CI), 7-Methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]-4(3H)-quinazolinone, 7-Methoxy-6-(3-(morpholin-4-yl)propoxy)-3H-quinazolin-4-one, 7-Methoxy-6-(3-morpholinopropoxy)-3,4-dihydroquinazolin-4-one, 7-Methoxy-6-[3-(4-morpholinyl)propoxy]quinazolin-4(3H)-one, Gefitinib Imp. A (EP)
IUPAC-namn 7-metoxi-6-(3-morfolin-4-ylpropoxi)-3H-kinazolin-4-one
LEDER COc1cc2N=CNC(=O)c2cc1OCCCN3CCOCC3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Methoxy-6-(3-morpholin-4-ylpropoxy)quinazolin-4(3H)-one
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C16H21N3O4/c1-21-14-10-13-12(16(20)18-11-17-13)9-15(14)23-6-2-3-19-4-7-22-8-5-19/h9-11H,2-8H2,1H3,(H,17,18,20)
Formel vikt 319.1532