Läs mer
7-metoxykummarin-4-ättiksyra
Produktkod. 15484849
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15484849 100 mg 100mg
15494849 250 mg 250mg
15474849 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15484849 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62475.MC
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Föregångare till coumarin-typ fluorescerande reagenser | CAS: 62935-72-2 | C12H10O5 | 234,21 g/mol
7-metoxikumarin-4-ättiksyra är en prekursor till fluorescerande reagenser av kumarintyp. Den har använts som fluorescerande sond vid framställning av två nya LysB29 selektivt märkta fluorescerande derivat av humant insulin, vid framställning av cellpenetrerande peptidtransportan 10 (tp10) och som fluorescerande märkning för peptider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
7-metoxikumarin-4-ättiksyra är en prekursor till fluorescerande reagenser av kumarintyp. Den har använts som fluorescerande sond vid framställning av två nya LysB29 selektivt märkta fluorescerande derivat av humant insulin, vid framställning av cellpenetrerande peptidtransportan 10 (tp10) och som fluorescerande märkning för peptider.
Löslighet Löslig i aceton och dimetylsulfoxid
.
Anmärkningar
Torka vid -20 °C. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62935-72-2
Molekylformel C12H10O5
Molekylvikt (g/mol) 234.21
MDL-nummer MFCD00009774
InChI-nyckel ZEKAXIFHLIITGV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-methoxycoumarin-4-acetic acid, 2-7-methoxy-2-oxo-2h-chromen-4-yl acetic acid, 7-methoxy-2-oxo-2h-chromen-4-yl acetic acid, 7-methoxy-2-oxo-2h-1-benzopyran-4-acetic acid, 2h-1-benzopyran-4-acetic acid, 7-methoxy-2-oxo, 2-7-methoxy-2-oxochromen-4-yl acetic acid, 7-methoxy-2-oxo-2h-chromen-4-yl-acetic acid, 7-methoxycoumarin-4-yl acetic acid, 7-methoxy-2-oxochromen-4-yl acetic acid, mca-oh
PubChem CID 342221
ChEBI CHEBI:51666
IUPAC-namn 2-(7-metoxi-2-oxokromen-4-yl)ättiksyra
LEDER COC1=CC=C2C(CC(O)=O)=CC(=O)OC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Methoxycoumarin-4-acetic acid
Smältpunkt 193 °C
Färg Klart
Flampunkt 87 °C (189 °F)
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation Löslig i aceton och dimetylsulfoxid.
Formel vikt 234.21
Fysisk form Kristallin fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.