Läs mer
7-Methoxycoumarin, 98+%, ACROS Organics™
Produktkod. 10481051 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
50g; Glass bottle
Produktkod.
10481051 50g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10481051 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 205120500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Methoxycoumarin
CAS 531-59-9
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 117°C to 121°C
Färg Beige to Pink-Salmon
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C10H8O3
MDL-nummer MFCD00006876
Kvantitet 50 g
Beilstein 18, 27
Synonym 7-methoxycoumarin, herniarin, ayapanin, methylumbelliferone, 7-methoxy-2h-chromen-2-one, herniarine, 7-methoxy-2h-1-benzopyran-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-methoxy, coumarin, 7-methoxy, methoxycourmarin, 7
InChI-nyckel LIIALPBMIOVAHH-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=CC2=C(C=C1)C=CC(=O)O2
IUPAC-namn 7-methoxychromen-2-one
Molekylvikt (g/mol) 176.171
PubChem CID 10748
ChEBI CHEBI:5679
Formel vikt 176.17
Procent renhet ≥98.0%
Fysisk form Powder