Läs mer
7-metoxikumarin, 98+%
Produktkod. 11432797
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11432797 100 g 100g
11412797 5 g 5g
11422797 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11432797 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15441.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 531-59-9 | C10H8O3 | 176,171 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområden
7-Methoxycumarin är en förening biosyntetiserad i lavendel som uppvisar antimikrobiell aktivitet.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 531-59-9
Molekylformel C10H8O3
Molekylvikt (g/mol) 176.171
MDL-nummer MFCD00006876
InChI-nyckel LIIALPBMIOVAHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-methoxycoumarin, herniarin, ayapanin, methylumbelliferone, 7-methoxy-2h-chromen-2-one, herniarine, 7-methoxy-2h-1-benzopyran-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-methoxy, coumarin, 7-methoxy, methoxycourmarin, 7
PubChem CID 10748
ChEBI CHEBI:5679
IUPAC-namn 7-metoxikromen-2-on
LEDER COC1=CC2=C(C=C1)C=CC(=O)O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Methoxycoumarin
Smältpunkt 117 °C till 120 °C
Kvantitet 100 g
Beilstein 141728
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 176.17
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.