Läs mer
7-Metoxykumarin, TRC
Produktkod. 30468443
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Produktkod. Kvantitet
30468443 2.5 g
1 options
Produktkod. 30468443 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2653452.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Herniarin
CAS 531-59-9
Molekylformel C10 H8 O3
Kvantitet 2.5 g
Synonym Coumarin','7-methoxy- (8CI), Herniarin (6CI), 7-Methoxy-2H-1-benzopyran-2-one, Umbelliferone','methyl ether (6CI), 7-Methoxy-2H-chromen-2-one, 7-Methoxychromen-2-one, 7-Methoxycoumarin, Ayapanin, Gerniarin, Methylumbelliferone, NSC 404559
InChI formel InChI=1S/C10H8O3/c1-12-8-4-2-7-3-5-10(11)13-9(7)6-8/h2-6H,1H3
LEDER COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
IUPAC-namn 7-metoxichromen-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 176.17
Formel vikt 176.0473