Läs mer
7-Methoxyindole, 97%
Produktkod. 15480629
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15480629 25 g 25g
15460629 1 g 1g
15470629 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15480629 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63767.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3189-22-8 | C9H9NO | 147.177 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3189-22-8
Molekylformel C9H9NO
Molekylvikt (g/mol) 147.177
MDL-nummer MFCD00047203
InChI-nyckel FSOPPXYMWZOKRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-methoxyindole, 7-methoxy indole, 1h-indole, 7-methoxy, indole, 7-methoxy, methoxyindole 7-, unii-9r05qk9rp4, 7-methoxy-indole, pubchem7434, acmc-209hpi
PubChem CID 76660
IUPAC-namn 7-metoxi-lH-indol
LEDER COC1=CC=CC2=C1NC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Methoxyindole
Densitet 1.126 g/mL
Kokpunkt 108°C to 110°C (0.3 mmHg)
Flampunkt 113°C (235°F)
Brytningsindex 1.612
Kvantitet 25 g
Formel vikt 147.17
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.