Läs mer
7-Methoxyisoflavone, MedChemExpress
Produktkod. 16479186
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16479186 100 mg
1 options
Produktkod. 16479186 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN6631
MedChemExpress 7-Methoxyisoflavone is an isoflavone derivative and also an activator of adenosine monophosphate-activated protein kinase (AMPK).
7-Methoxyisoflavone is an isoflavone derivative and also an activator of adenosine monophosphate-activated protein kinase (AMPK).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Methoxyisoflavone
CAS 1621-56-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H12O3
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (99.10 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C1C(C2=CC=CC=C2)=COC3=CC(OC)=CC=C13
Molekylvikt (g/mol) 252.26
Formel vikt 252.26
Procent renhet 99.76%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease