Läs mer
7-Methoxyquinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Methoxyquinoline |
| CAS | 4964-76-5 |
| Molekylformel | C10 H9 N O |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9NO/c1-12-9-5-4-8-3-2-6-11-10(8)7-9/h2-7H,1H3 |
| LEDER | COc1ccc2cccnc2c1 |
| IUPAC-namn | 7-methoxyquinoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.18 |
| Formel vikt | 159.0684 |