missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-Methyl-1-octyl Alcohol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Methyloctanol |
| CAS | 2430-22-0 |
| Molekylformel | C9 H20 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1-Octanol, 7-methyl- (7 CI, 8 CI, 9 CI, ACI), 7-Methyl-1-octanol (ACI), 7-Methyloctanol, 7-Methyl-1-octyl alcohol |
| InChI formel | InChI=1 S/C9H20O/c1-9(2)7-5-3-4-6-8-10/h9-10 H,3-8H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)CCCCCCO |
| IUPAC-namn | 7-methyloctan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 144.255 |
| Formel vikt | 144.151 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?