Läs mer
7-metyl-2,3-dihydro-lH-inden-4-ylacetat, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10733993
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10733993 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10733993 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB09402DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Methyl-2, 3-dihydro-1H-inden-4-yl acetate
CAS 175136-12-6
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C12H14O2
MDL-nummer MFCD00173682
Kvantitet 1 g
Synonym 4-acetoxy-7-methylindane, acmc-1c5pj, 7-methylindan-4-yl acetate, 7-methyl-2,3-dihydro-1h-inden-4-yl acetate, 1h-inden-4-ol,2,3-dihydro-7-methyl-,4-acetate, 1h-inden-4-ol,2,3-dihydro-7-methyl-, 4-acetate
InChI-nyckel MABWFAYFFNHAOF-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=O)OC1=CC=C(C)C2=C1CCC2
IUPAC-namn (7-metyl-2,3-dihydro-lH-inden-4-yl)acetat
Molekylvikt (g/mol) 190.24
PubChem CID 2775024
Formel vikt 190.24
Procent renhet 97%