Läs mer
7-metyl-3,4-dihydro-2H-1,8-naftyridin-1-karboxylsyra-tert-butylester, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Methyl-3, 4-dihydro-2H-1, 8-naphthyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester |
| CAS | 243641-37-4 |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Molekylformel | C14H20N2O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 7-methyl-3,4-dihydro-2h-1,8 naphthyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 7-methyl-3,4-dihydro-1,8-naphthyridine-1 2h-carboxylate, 1-boc-7-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine, 1-boc-7-methyl-3,4-dihydro-2h-1,8 naphthyridine, 7-methyl-3,4-dihydro-2h-1,8-naphthyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 2-methyl-8-tert-butoxycarbonyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naphthyridine, tert-butyl 7-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyridino 2,3-b pyridinecarboxylate, tert-butyl 7-methyl-3,4-dihydro-2h-1,8-naphthyridine-1-carboxylate |
| InChI-nyckel | CHWMFCCGEWQABK-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CC1=NC2=C(CCCN2C(=O)OC(C)(C)C)C=C1 |
| IUPAC-namn | tert-butyl-7-metyl-3,4-dihydro-2H-1,8-naftyridin-1-karboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.326 |
| Visa mer |