Läs mer
7-Methyl-3-methyluric Acid-d3, TRC
Produktkod. 30472806
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30472806 2.5 mg
30478000 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30472806 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3309002.5MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 383160-11-0
Molekylformel C7 D3 H5 N4 O3
Molekylvikt (g/mol) 199.18
IUPAC-namn 7-methyl-3-(trideuteriomethyl)-9H-purine-2,6,8-trione
LEDER [2H]C([2H])([2H])N1C(=O)NC(=O)C2=C1NC(=O)N2C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Methyl-3-(methyl-d3)uric Acid
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C7H8N4O3/c1-10-3-4(8-6(10)13)11(2)7(14)9-5(3)12/h1-2H3,(H,8,13)(H,9,12,14)/i2D3
Formel vikt 199.0785