Läs mer
MedChemExpress 7-Methyl-6-thioguanosine
Produktkod. 16441208
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16441208 5 mg
1 options
Produktkod. 16441208 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYD0995
MedChemExpress 7-Methyl-6-thioguanosine (MESG) is a chromophoric substrate which can be used for the quantitation of inorganic phosphate. 7-Methyl-6-thioguanosine is also used to determine the activity of purine nucleoside phosphorylase.
Specifikationer
CAS 55727-10-1
Synonym MESG
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Kvantitet 5 mg
Molekylvikt (g/mol) 313.33 g/mol
Produkttyp Dye Reagents
Renhet eller kvalitetsklass 92.0%