Läs mer
MedChemExpress 7-Methyl-6-thioguanosine
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 55727-10-1 |
| Synonym | MESG |
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Kvantitet | 5 mg |
| Molekylvikt (g/mol) | 313.33 g/mol |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Renhet eller kvalitetsklass | 92.0% |
| Frakt skick | Room temperature |