Läs mer
7-Methyl-7H-purin-6-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Methyl-7H-purin-6-amine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7N5/c1-11-3-10-6-4(11)5(7)8-2-9-6/h2-3H,1H3,(H2,7,8,9) |
| Formel vikt | 149.0701 |