Läs mer
7-metyl-8-nitrokinolin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11366696
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11366696 5 g 5g
11376696 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11366696 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03882.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7471-63-8 | C10H8N2O2 | 188.186 g/mol
7-metyl-8-nitrokinolin används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
7-Methyl-8-nitroquinolin används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7471-63-8
Molekylformel C10H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 188.186
MDL-nummer MFCD00041234
InChI-nyckel ZZDTVYJYMRSNQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 7-methyl-8-nitro, 8-nitro-7-methylquinoline, 7-methyl-8-nitro-quinoline, acmc-1bcox, 7-methyl 8-nitroquinoline
PubChem CID 81981
IUPAC-namn 7-metyl-8-nitrokinolin
LEDER CC1=C(C2=C(C=CC=N2)C=C1)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Methyl-8-nitroquinoline
Smältpunkt 185°C to 186°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 154601
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 188.19
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.