Läs mer
7-Metyl-8-nitroquinolin, TRC
Produktkod. 30475969
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30475969 500 mg
1 options
Produktkod. 30475969 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM339430500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Methyl-8-nitroquinoline
CAS 7471-63-8
Molekylformel C10H8N2O2
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H8N2O2/c1-7-4-5-8-3-2-6-11-9(8)10(7)12(13)14/h2-6H,1H3
LEDER Cc1ccc2cccnc2c1[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 7-metyl-8-nitrokinolin
Molekylvikt (g/mol) 188.18
Formel vikt 188.0586