Läs mer
7-Metyl-8-nitroquinolin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Methyl-8-nitroquinoline |
| CAS | 7471-63-8 |
| Molekylformel | C10H8N2O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N2O2/c1-7-4-5-8-3-2-6-11-9(8)10(7)12(13)14/h2-6H,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc2cccnc2c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 7-metyl-8-nitrokinolin |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.18 |
| Formel vikt | 188.0586 |