Läs mer
7-metyllumazin, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15476349
Change view
Kvantitet:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15476349 25 mg 25mg
1 options
Produktkod. 15476349 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J64389.MB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13401-38-2 | C7H6N4O2 | 178.15 g/mol
Ett metylsubstituerat imidazo[1,2-a]pyrazinderivat
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ett metylsubstituerat imidazo[1,2-a]pyrazinderivat med antiinflammatoriska, analgetiska och ulcerogena aktiviteter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Methyl lumazine
CAS 13401-38-2
Molekylformel C7H6N4O2
MDL-nummer MFCD19688352
Kvantitet 25 mg
Synonym 7-methyl lumazine, 7-methyllumazine, 7-methyllumizine, lumazine, 7-methyl, 7-methylpteridine-2,4 1h,3h-dione, 7-methylpteridine-2,4-diol, 2,4 1h,3h-pteridinedione, 7-methyl, 7-methyl-1,3-dihydropteridine-2,4-dione, 7-methyl-pteridine-2,4-diol, methyllumazin isomerengemisch
InChI-nyckel WIXGFZWEUAUYGB-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=CN=C2C(=O)NC(=O)NC2=N1
IUPAC-namn 7-metyl-lH-pteridin-2,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 178.15
PubChem CID 5374589
Formel vikt 178.15
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.