Läs mer
7-Methyl Memantine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Methyl Memantine hydrochloride |
| CAS | 15210-60-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C13 H23 N . Cl H |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine','3,5,7-trimethyl-','hydrochloride (1:1), 1-Adamantanamine','3,5,7-trimethyl-','hydrochloride (8CI), Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine','3,5,7-trimethyl-','hydrochloride (9CI), 7-Methyl Memantine Hydrochloride, 7-Methylmemantine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H23N.ClH/c1-10-4-11(2)6-12(3,5-10)9-13(14,7-10)8-11;/h4-9,14H2,1-3H3;1H |
| LEDER | Cl.CC12CC3(C)CC(C)(C1)CC(N)(C3)C2 |
| IUPAC-namn | 3,5,7-trimethyladamantan-1-amine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 229.79 |
| Visa mer |