Läs mer
7-Methyl Xanthine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Methylxanthine |
| CAS | 552-62-5 |
| Molekylformel | C6 H6 N4 O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 7-Methylxanthine, 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-7-methyl- (9CI, ACI), 3,7-Dihydro-7-methyl-1H-purine-2,6-dione (ACI), Heteroxanthine (6CI, 7CI, 8CI), 7-Methylxanthine, NSC 7861 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N4O2/c1-10-2-7-4-3(10)5(11)9-6(12)8-4/h2H,1H3,(H2,8,9,11,12) |
| LEDER | Cn1cnc2NC(=O)NC(=O)c12 |
| IUPAC-namn | 7-methyl-3H-purine-2,6-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.14 |
| Formel vikt | 166.0491 |