Läs mer
7-(Methylamino)naphthalen-2-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-(Methylamino)naphthalen-2-ol |
| CAS | 377734-57-1 |
| Molekylformel | C11H11NO |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 7-(Methylamino)-2-naphthalenol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO/c1-12-10-4-2-8-3-5-11(13)7-9(8)6-10/h2-7,12-13H,1H3 |
| LEDER | CNc1ccc2ccc(O)cc2c1 |
| IUPAC-namn | 7-(methylamino)naphthalen-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 173.21 |
| Formel vikt | 173.0841 |