Läs mer
7-Methylbenzo[d]isoxazol-3(2H)-one, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Methylbenzo[d]isoxazol-3(2H)-one |
| CAS | 36238-83-2 |
| Molekylformel | C8H7NO2 |
| MDL-nummer | MFCD00104669 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | CC1=C2ONC(=O)C2=CC=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 149.15 |
| Procent renhet | 98% |