Läs mer
7-metylbenso[d]isoxazol-3-ol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10368812
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10368812 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10797994 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10368812 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RF03630DA
Kemiska identifierare
CAS 36238-83-2
Molekylformel C8H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 149.149
MDL-nummer MFCD00104669
InChI-nyckel JUNCQBPTXAQOSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-methylbenzo d isoxazol-3-ol, 7-methylbenzo d isoxazol-3 2h-one, 7-methyl-1,2-benzoxazol-3-ol, 3-hydroxy-7-methyl-1,2-benzisoxazole, 7-methyl-2h-1,2-benzoxazol-3-one, 7-methyl-benzo d isoxazol-3-ol, 3-hydroxy-7-methyl-1,2-benzisoxazol, benzo d isoxazol-3-ol derivative, 3n, 1,2-benzisoxazol-3 2h-one,7-methyl, 7-methyl-1,2-benzoisoxazole-3 2h-one
PubChem CID 2782122
IUPAC-namn 7-metyl-l,2-bensoxazol-3-on
LEDER CC1=CC=CC2=C1ONC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Methylbenzo[d]isoxazol-3-ol
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 149.15
Procent renhet 97%