Läs mer
7-Methylguanosine, MedChemExpress
Produktkod. 16401287
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16401287 50 mg
1 options
Produktkod. 16401287 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY122524
MedChemExpress 7-Methylguanosine is a novel cNIIIB nucleotidase inhibitor with IC50 value of 87.8 ± 7.5 μM.
7-Methylguanosine is a novel cNIIIB nucleotidase inhibitor with IC50 value of 87.8 ± 7.5 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Methylguanosine
CAS 20244-86-4
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H15N5O5
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation H2O : 25 mg/mL (84.10 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣DMSO : 12.5 mg/mL (42.05 mM; Need ultrasonic)
LEDER [O-]C1=NC(N)=NC2=C1[N+](C)=CN2[C@H]3[C@@H]([C@@H]([C@H](O3)CO)O)O
Molekylvikt (g/mol) 297.27
Formel vikt 297.27
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus