Läs mer
7-Methylguanosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Methylguanosine |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15N5O5/c1-15-3-16(8-5(15)9(20)14-11(12)13-8)10-7(19)6(18)4(2-17)21-10/h3-4,6-7,10,17-19H,2H2,1H3,(H2-,12,13,14,20)/p+1/t4-,6-,7-,10-/m1/s1 |
| Formel vikt | 297.1073 |