missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-Methylindan-4-yl 1-Naphthyl Ketone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Methylindan-4-yl 1-Naphthyl Ketone |
| CAS | 63665-87-2 |
| Molekylformel | C21 H18 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18O/c1-14-12-13-20(18-10-5-9-16(14)18)21(22)19-11-4-7-15-6-2-3-8-17(15)19/h2-4,6-8,11-13H,5,9-10H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(C(=O)c2cccc3ccccc23)c4CCCc14 |
| IUPAC-namn | (7-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)-naphthalen-1-ylmethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.37 |
| Formel vikt | 286.1358 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?