Läs mer
7-Methylindole-3-acetic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Methylindole-3-acetic Acid |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO2/c1-7-3-2-4-9-8(5-10(13)14)6-12-11(7)9/h2-4,6,12H,5H2,1H3,(H,13,14) |
| Formel vikt | 189.079 |