Läs mer
7-Methylindole-3-carboxaldehyde, 98%
Produktkod. 11358476
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11358476 1 g 1g
11378476 250 mg 250mg
11368476 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11358476 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17519.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4771-50-0 | C10H9NO | 159.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4771-50-0
Molekylformel C10H9NO
Molekylvikt (g/mol) 159.19
MDL-nummer MFCD00047170
InChI-nyckel KTUFZHVVJBHGKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-methylindole-3-carboxaldehyde, 7-methylindole-3-carboxyaldehyde, 3-formyl-7-methylindole, 7-methylindole 3-carboxaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 7-methyl, 3-carboxaldehyde, 7-methylindole, 7-methyl-1h-indole-3-carboxaldehyde, 7-methylindole-3-carbaldehyde, pubchem8327, acmc-1ak55
PubChem CID 260389
IUPAC-namn 7-metyl-lH-indol-3-karbaldehyd
LEDER CC1=C2NC=C(C=O)C2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Methylindole-3-carboxaldehyde
Smältpunkt 209°C to 211°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 122340
Känslighet Air sensitive
Formel vikt 159.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.