Läs mer
7-metylindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11388476
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388476 1 g 1g
11398476 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388476 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L17521.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 933-67-5 | C9H9N | 131.178 g/mol
Det är en reaktant för beredning av farmaceutiskt aktiva pyrrolidinanaloger via Markovnikov-addition, tryptofan-dioxygenashämmare pyridyl-etenyl-indoler som potentiella anticancer-immunmodulatorer, växttillväxthämmare, svampdödande medel, natriumberoende Glucose Co-transporter 2 (SGLT2-hämmare) för behandling av hyperglykemi och hyperglykemi. hämmare av HIV-1-bindning. Det är en reaktant för Friedel-Crafts alkyleringsreaktioner och reduktiva formyleringsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Det är en reaktant för beredning av farmaceutiskt aktiva pyrrolidinanaloger via Markovnikov-addition, tryptofan-dioxygenashämmare pyridyl-etenyl-indoler som potentiella anticancer-immunmodulatorer, växttillväxthämmare, antifungala medel, natriumberoende Glucose Co-transporter 2-hämmare och SGLT-hämmare för hyperglykemi 2 hämmare av HIV-1-bindning. Det är en reaktant för Friedel-Crafts alkyleringsreaktioner och reduktiva formyleringsreaktioner.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Förvaras svalt och torrt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 933-67-5
Molekylformel C9H9N
Molekylvikt (g/mol) 131.178
MDL-nummer MFCD00005684
InChI-nyckel KGWPHCDTOLQQEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-methylindole, 7-methylindol, 1h-indole, 7-methyl, indole, 7-methyl, 7-methyindole, 7-methyl-indole, 7-methyl indole, unii-7z1e6hit9s, 7z1e6hit9s, 7-methyl-1h-indol-1-yl
PubChem CID 70275
IUPAC-namn 7-metyl-lH-indol
LEDER CC1=CC=CC2=C1NC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Methylindole
Smältpunkt 83°C to 84°C
Kokpunkt 266°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 111088
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 131.18
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.