Läs mer
7-Methylindole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Methylindole |
| CAS | 933-67-5 |
| Molekylformel | C9H9N |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 7-Methyl-1H-indole, NSC 618 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9N/c1-7-3-2-4-8-5-6-10-9(7)8/h2-6,10H,1H3 |
| LEDER | Cc1cccc2cc[nH]c12 |
| IUPAC-namn | 7-methyl-1H-indole |
| Molekylvikt (g/mol) | 131.17 |
| Formel vikt | 131.0735 |