missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-Methylmemantine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
7-Methylmemantine Hydrochloride
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Methyl Memantine hydrochloride |
| CAS | 15210-60-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 7-Methyl Memantine hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H23 N . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine, 3,5,7-trimethyl-, hydrochloride (1:1), 1-Adamantanamine, 3,5,7-trimethyl-, hydrochloride (8CI), Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-1-amine, 3,5,7-trimethyl-, hydrochloride (9CI), 7-Methyl Memantine Hydrochloride, 7-Methylmemantine Hydrochloride, Memantine Related Compound H as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H23N.ClH/c1-10-4-11(2)6-12(3,5-10)9-13(14,7-10)8-11;/h4-9,14H2,1-3H3;1H |
| LEDER | Cl.CC12CC3(C)CC(C)(C1)CC(N)(C3)C2 |
| IUPAC-namn | 3,5,7-trimethyladamantan-1-amine;hydrochloride |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?