Läs mer
7-Methylquinoline, 97%
Produktkod. 11376099
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11376099 0.25 g 0.25g
11308998 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11376099 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042475.01
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 612-60-2 | C10H9N | 143.189 g/mol
7-metylkinolin har bioanalyserats som tumörinitiator på huden hos Sencar-möss.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 612-60-2
Molekylformel C10H9N
Molekylvikt (g/mol) 143.189
MDL-nummer MFCD00006805
InChI-nyckel KDYVCOSVYOSHOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinoline, 7-methyl, m-toluquinoline, unii-eow995k43c, 7-methyl quinoline, ccris 2895, quinolinol,7-methyl, 7-methyl-quinoline, 7-methylchinolin, 7-methylchinolin;, pubchem5811
PubChem CID 11927
IUPAC-namn 7-metylkinolin
LEDER CC1=CC2=C(C=CC=N2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Methylquinoline
Densitet 1.07 g/mL
Kokpunkt 251°C to 253°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 0.25 g
Beilstein 110317
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 143.19
Procent renhet 97%
Fysisk form Viskös vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.