missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
7-Methyltryptophol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Methyltryptophol |
| CAS | 39232-85-4 |
| Molekylformel | C11H13NO |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-(7-Methyl-1H-indol-3-yl)ethanol, 7-Methyltryptophol |
| InChI formel | InChI=1S/C11H13NO/c1-8-3-2-4-10-9(5-6-13)7-12-11(8)10/h2-4,7,12-13H,5-6H2,1H3 |
| LEDER | Cc1cccc2c(CCO)c[nH]c12 |
| IUPAC-namn | 2-(7-methyl-1H-indol-3-yl)ethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 175.23 |
| Formel vikt | 175.0997 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?