Läs mer
7-Methyluric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 7-Methyluric Acid |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6N4O3/c1-10-2-3(8-6(10)13)7-5(12)9-4(2)11/h1H3,(H3,7,8,9,11,12,13) |
| Formel vikt | 182.044 |