Läs mer
7-Methylxanthine, 98%
Produktkod. 15433847
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15433847 250 mg 250mg
11412260 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15433847 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H29190.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 552-62-5 | C6H6N4O2 | 166.14 g/mol
Det används för att metabolitera teofyllin och koffein.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning Det används för att
metabolitera teofyllin och koffein.
Löslighet
Löslig i dimetylsulfoxid. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 552-62-5
Molekylformel C6H6N4O2
Molekylvikt (g/mol) 166.14
MDL-nummer MFCD00037979
InChI-nyckel PFWLFWPASULGAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 7-methylxanthine, heteroxanthine, heteroxanthin, 7-methylxanthin, 7-methyl-1h-purine-2,6 3h,7h-dione, 2,6-dihydroxy-7-methylpurine, xanthine, 7-methyl, 3,7-dihydro-7-methyl-1h-purine-2,6-dione, 7-methyl-3,7-dihydro-1h-purine-2,6-dione, 1h-purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-7-methyl
PubChem CID 68374
ChEBI CHEBI:48991
LEDER CN1C=NC2=C1C(=O)NC(=O)N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Methylxanthine
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide. Insoluble in water.
IUPAC-namn 7-metyl-3H-purin-2,6-dion
Formel vikt 166.14
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.