Läs mer
7-Methylxanthine, MedChemExpress
Produktkod. 16445457
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16445457 50 mg
1 options
Produktkod. 16445457 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW017163
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress 7-Methylxanthine, a methyl derivative of xanthine, is one of the purine components in urinary calculi.
7-Methylxanthine, a methyl derivative of xanthine, is one of the purine components in urinary calculi.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Methylxanthine
CAS 552-62-5
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C6H6N4O2
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 5 mg/mL (30.10 mM; Need ultrasonic)
LEDER CN1C=NC2=C1C(=O)NC(=O)N2
Molekylvikt (g/mol) 166.14
Formel vikt 166.14
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism