Läs mer
7-Methylxanthine, Mikromol™
Produktkod. 30462185
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30462185 4 x 25 mg
30052413 100 mg
30051848 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30462185 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0176.0500254AMP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
7-Methylxanthine, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 7-Methylxanthine
CAS 552-62-5
Analyt- eller komponentnamn 7-Methylxanthine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H6 N4 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 7-Methylxanthine
InChI formel InChI=1S/C6H6N4O2/c1-10-2-7-4-3(10)5(11)9-6(12)8-4/h2H,1H3,(H2,8,9,11,12)
Lösningstyp Neat
LEDER Cn1cnc2NC(=O)NC(=O)c12
IUPAC-namn 7-methyl-3H-purine-2,6-dione
Molekylvikt (g/mol) 166.14
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 166.0491 g/mol