Läs mer
Wheaton™ 7 mL polystyrenprovbehållare
Märka:
Ingen etikett
Vanlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 700
Beskrivning
- För allmän provtagning, transport och lagring
- Brett containersortiment för att passa de flesta användarbehov
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provbehållare |
| Förslutning ingår | Ja |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Kapacitet (metrisk) | 7 mL |
| Certifikat och efterlevnad | EU-direktiv 98/79/EG |
| Stängningsfärg | Vitt |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Diameter (metrisk) | 22.5 mm |
| Visa mer |